Få mere at vide
Mettler Toledo™ NineFocus™ Analog Målemodul (AMM) ledningsevne
Artikelnummer. 31454077
Skift visning
Type:
Ledningsevnemålemodul
Artikelnummer. Type
31454077 Ledningsevnemålemodul
1 options
Artikelnummer. 31454077 Leverandør Mettler Toledo™ Leverandørnr. 31052300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8645.00 DKK
    7158.89 DKK / Pakke med 1
    Spare 1486.11 DKK
    17% Slukket
På lager
Designet til brug med NineFocus-målere. Den forbindes med InLab™ analoge sensorer for at måle ledningsevnen.
  • Bagudkompatibel: Maksimal fleksibilitet til enhver anvendelse på grund af fuld kompatibilitet med analoge sensorer (f.eks. ISM) ved brug af et analogt modul
  • Designet til at udvikle sig: Udvid måleranalysens produktivitet ved at tilføje yderligere moduler. Fremme bæredygtighed Vores højkvalitetsmoduler er lavet af 100% genanvendt plastik, hvilket hjælper med at reducere det økologiske fodaftryk
  • Fremme bæredygtighed: Vores højkvalitetsmoduler er lavet af 100% genanvendt plastik, hvilket hjælper med at reducere det økologiske fodaftryk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kalibrering Automatisk
Type Ledningsevnemålemodul
Dimensioner (L x B x H) 12 x 7 x 3.5 cm
IP-vurdering IP52
Længde (metrisk) 12 cm
Vægt (metrisk) 0.1 kg