Få mere at vide
Cole-Parmer™ Ni-positions omrører
Shop alle Cole-Parmer produkter
Volumen:
40 pund
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Unik U-formet magnet holder rørestangen tæt
- Korrosionsbestandig keramisk konstruktion
- Trinløs hastighedskontrol giver jævn omrøring til 1500 rpm
- Disse flerpositions-omrørere tilbyder mere alsidighed end single-position-omrørere
- Fås med op til ni omrøringspositioner
- Inkluderer 6 fods ledning og stik
Tekniske data
Tekniske data
| Hastighed | 100 til 1500 o/min |
| Omrøringspositioner | 9 |
| Topplademateriale | Keramisk |
| Volumen | 40 pund |
| Spænding | 230 VAC |
| Højde (engelsk) | 4,5 tommer. |
| Højde (metrisk) | 11.43 cm |
| Længde (engelsk) | 17,5'' |
| Længde (metrisk) | 44.45 cm |
| Toppladelængde (engelsk) | 12 tommer |
| Vis mere |