Få mere at vide
Nimustine Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30483079
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30483079 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30483079 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN478253100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55661-38-6
Molekylær formel C9H13ClN6O2 . (HCl)
Molekylvægt (g/mol) 309.15
Synonym N'-[(4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-N-(2-chloroethyl)-N-nitrosourea Monohydrochloride, 1-(4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl-3-(2-chloroethyl)-3-nitrosourea Hydrochloride, ACNU, NSC-D 245382, Nidran
IUPAC navn 3-[(4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-1-(2-chloroethyl)-1-nitrosourea;hydrochloride
SMIL Cl.Cc1ncc(CNC(=O)N(CCCl)N=O)c(N)n1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nimustine Hydrochloride
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C9H13ClN6O2.ClH/c1-6-12-4-7(8(11)14-6)5-13-9(17)16(15-18)3-2-10;/h4H,2-3,5H2,1H3,(H,13,17)(H2,11,12,14);1H
Formel vægt 308.0555