Få mere at vide
Nimorazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nimorazole |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14N4O3/c14-13(15)9-7-10-8-12(9)2-1-11-3-5-16-6-4-11/h7-8H,1-6H2 |
| Formel vægt | 226.1066 |