Få mere at vide
Nimodipin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15535076 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15535076 5 g 5g
15521242 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15535076 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 329280050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 66085-59-4 | Molecular Formula: C21H26N2O7 | Molecular Weight: 418.45 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 66085-59-4
Molekylær formel C21H26N2O7
Molekylvægt (g/mol) 418.45
MDL nummer MFCD00153848
InChI nøgle UIAGMCDKSXEBJQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym nimodipine, nimotop, periplum, nimodipino, nimodipinum, nymalize, admon, nimodipinum inn-latin, nimodipino inn-spanish, isopropyl 2-methoxyethyl 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-m-nitrophenyl-3,5-pyridinedicarboxylate
PubChem CID 4497
ChEBI CHEBI:7575
IUPAC navn 3-O-(2-methoxyethyl)-5-O-propan-2-yl-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat
SMIL COCCOC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1C1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O)C(=O)OC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nimodipine
Smeltepunkt 124,0 °C til 130,0 °C
Tab ved tørring 0,5% maks. (105 °C, 4 t)
Infrarødt spektrum Autentisk
Mængde 5 g
Merck Index 15,6636
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i dmso
Formel vægt 418.44
Procent renhed ≥97,5% (HPLC)