Få mere at vide
Nimodipin 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309690
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30309690 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30309690 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA15526800AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nimodipine
CAS 66085-59-4
Analyt- eller komponentnavne Nimodipine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C21 H26 N2 O7
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-, 3-(2-methoxyethyl) 5-(1-methylethyl) ester, 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-, 2-methoxyethyl 1-methylethyl ester (9CI), Admon, BAY-e 9736, Nimodipine, Nimodipine AP, Nimotop, Periplum, (+/-)-Nimodipine
InChI formel InChI=1S/C21H26N2O7/c1-12(2)30-21(25)18-14(4)22-13(3)17(20(24)29-10-9-28-5)19(18)15-7-6-8-16(11-15)23(26)27/h6-8,11-12,19,22H,9-10H2,1-5H3
SMIL COCCOC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-])C(=O)OC(C)C)C
IUPAC navn 3-O-(2-methoxyethyl) 5-O-propan-2-yl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 418.44
Mængde 1 ml
Formel vægt 418,174 g/mol