Få mere at vide
Nimesulid, TRC
Artikelnummer. 30481515
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30481515 1 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30481515 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN4775001G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nimesulide
CAS 51803-78-2
Molekylær formel C13 H12 N2 O5 S
Mængde 1 g
Synonym Nimesulide, N-(4-Nitro-2-phenoxyphenyl)methanesulfonamide, 2-Phenoxy-4-nitromethanesulfonanilide, 4'-Nitro-2'-phenoxymethanesulfonanilide, 4-Nitro-2-phenoxymethanesulfonanilide, Aulin, Flogovital, Mesulid, Nimed, Nimepast, Nimulid, Nisulid, Orthobid, Sulidene
InChI formel InChI=1S/C13H12N2O5S/c1-21(18,19)14-12-8-7-10(15(16)17)9-13(12)20-11-5-3-2-4-6-11/h2-9,14H,1H3
SMIL CS(=O)(=O)Nc1ccc(cc1Oc2ccccc2)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn N-(4-nitro-2-fenoxyphenyl)metansulfonamid
Molekylvægt (g/mol) 308.31
Formel vægt 308.0467