Få mere at vide
Nimesulid, Mikromol™
Artikelnummer. 18073400
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18073400 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18073400 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0378.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Nimesulid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nimesulide
CAS 51803-78-2
Analyt- eller komponentnavne Nimesulide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C13 H12 N2 O5 S
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Nimesulide, N-(4-Nitro-2-phenoxyphenyl)methanesulfonamide, 2-Phenoxy-4-nitromethanesulfonanilide, 4'-Nitro-2'-phenoxymethanesulfonanilide, 4-Nitro-2-phenoxymethanesulfonanilide, Aulin, Flogovital, Mesulid, Nimed, Nimepast, Nimulid, Nisulid, Orthobid, Sulidene
InChI formel InChI=1S/C13H12N2O5S/c1-21(18,19)14-12-8-7-10(15(16)17)9-13(12)20-11-5-3-2-4-6-11/h2-9,14H,1H3
SMIL CS(=O)(=O)Nc1ccc(cc1Oc2ccccc2)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn N-(4-nitro-2-fenoxyphenyl)metansulfonamid
Molekylvægt (g/mol) 308.31
Mængde 250 mg
Formel vægt 308,0467 g/mol