missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Nimesulide-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nimesulide-d5 |
| CAS | 1330180-22-7 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C13H7D5N2O5S |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | N-(4-Nitro-2-(phenoxy-d5)phenyl)methanesulfonamide, 4-Nitro-2-(phenoxy-d5) methanesulfonamide-d5, 4'-Nitro-2'-(phenoxy-d5)methanesulfonanilide, Aulin-d5, Flogovital-d5, Lizepat-d5, Mesulid-d5, Nimed-d5, Nimepast-d5, Nimsulid-d5, Nimulid-d5, Nise*Gel-d5, Nisulid-d5, Nizer-d5, Orthobid-d5, R 805-d5, Sulide-d5, Sulidene-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12N2O5S/c1-21(18,19)14-12-8-7-10(15(16)17)9-13(12)20-11-5-3-2-4-6-11/h2-9,14H,1H3/i2D,3D,4D,5D,6D |
| SMIL | CS(NC1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1OC2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H])(=O)=O |
| IUPAC navn | N-(4-nitro-2-(phenoxy-d5)phenyl)methanesulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 313.34 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?