Få mere at vide
Nimesulid 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30317435
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30317435 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30317435 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA15526500AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nimesulide
CAS 51803-78-2
Analyt- eller komponentnavne Nimesulide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C13 H12 N2 O5 S
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Nimesulide, N-(4-Nitro-2-phenoxyphenyl)methanesulfonamide, 2-Phenoxy-4-nitromethanesulfonanilide, 4'-Nitro-2'-phenoxymethanesulfonanilide, 4-Nitro-2-phenoxymethanesulfonanilide, Aulin, Flogovital, Mesulid, Nimed, Nimepast, Nimulid, Nisulid, Orthobid, Sulidene
InChI formel InChI=1S/C13H12N2O5S/c1-21(18,19)14-12-8-7-10(15(16)17)9-13(12)20-11-5-3-2-4-6-11/h2-9,14H,1H3
SMIL CS(=O)(=O)Nc1ccc(cc1Oc2ccccc2)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn N-(4-nitro-2-fenoxyphenyl)metansulfonamid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 308.31
Mængde 1 ml
Formel vægt 308,0467 g/mol