missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ Nimbolide
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18765996
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18765996 5 mg
18745846 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18765996 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 7289/5
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

RNF114 inhibitor

Nimbolide inhibits auto-ubiquitination of the E3 ligase RNF114 and p21 ubiquitination in vitro. This compound impairs proliferation of triple-negative breast cancer cell lines. Nimbolide also induces apoptotic cell death in a Waldenströms macroglobulinemia cell line (BCWM1) and inhibits tumor growth in a xenograft model of Waldenströms macroglobulinemia.

Nimbolide can be used for the development of Degraders that utilize RNF114 as an E3 ligase for Targeted Protein Degradation.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (2 aR,5 aR,6 S,6 aR,8 R,9 aR,10 AS,10 bR,10 cR)-8-(3-Furanyl)-2 A,5 A,6,6 A,8,9,9 A,10 A,10 b,10 c-decahydro-2 A,5 A,6 A,7-tetramethyl-2,5-dioxo-2 H,5 H-cyclopenta[d']naphtho[1,8-bc:2,3-b']difuran-6-acetic acid methyl ester
CAS 25990-37-8
Mængde 5 mg
Mål Ubiquitin Ligase (E3) Inhibitors
Molekylær formel C27H30O7
Renhed 0.97
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.