Få mere at vide
Nimbin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nimbin |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C30H36O9/c1-15-19(18-9-11-36-14-18)12-20-24(15)30(6)21(13-23(34)35-7)29(5)22(33)8-10-28(4,39-17(3)32)26(29)25(27(30)38-20)37-16(2)31/h8-11,14,19-21,25-27H,12-13H2,1-7H3/t19-,20-,21-,25-,26+,27+,28-,29+,30-/m1/s1 |
| Formel vægt | 540.2359 |
| Procent renhed | >95% |