Få mere at vide
MedChemExpress NIM811
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 98.02% |
| CAS | 143205-42-9 |
| Indhold og opbevaring | Stored under nitrogen∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (stored under nitrogen) |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Molekylvægt (g/mol) | 1202.61 g/mol |
| Produkttype | Reference compound |
| Mængde | 5 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | DMSO : 200 mg/mL (166.30 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | (Melle-4)cyclosporin∣ SDZ NIM811 |