Få mere at vide
Nim-Trityl-D-histidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nim-Trityl-D-histidine |
| CAS | 199119-46-5 |
| Molekylær formel | C25H23N3O2 |
| Mængde | 2 g |
| Synonym | 1-(Triphenylmethyl)-D-histidine |
| InChI formel | InChI=1S/C25H23N3O2/c26-23(24(29)30)16-22-17-28(18-27-22)25(19-10-4-1-5-11-19,20-12-6-2-7-13-20)21-14-8-3-9-15-21/h1-15,17-18,23H,16,26H2,(H,29,30)/t23-/m1/s1 |
| SMIL | OC([C@H](N)CC(N=C1)=CN1C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)=O |
| IUPAC navn | Nt-trityl-D-histidine |
| Molekylvægt (g/mol) | 397.47 |
| Formel vægt | 297.18 |