missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Nim-Trityl-D-histidine, TRC

Artikelnummer. 30475096
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30475096 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30475096 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN4762001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Nim-Trityl-D-histidine
CAS 199119-46-5
Molekylær formel C25H23N3O2
Mængde 1 g
Synonym 1-(Triphenylmethyl)-D-histidine
InChI formel InChI=1S/C25H23N3O2/c26-23(24(29)30)16-22-17-28(18-27-22)25(19-10-4-1-5-11-19,20-12-6-2-7-13-20)21-14-8-3-9-15-21/h1-15,17-18,23H,16,26H2,(H,29,30)/t23-/m1/s1
SMIL OC([C@H](N)CC(N=C1)=CN1C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)=O
IUPAC navn Nt-trityl-D-histidine
Molekylvægt (g/mol) 397.47
Formel vægt 297.18
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.