missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Nilvadipine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nilvadipine |
| CAS | 75530-68-6 |
| Molekylær formel | C19 H19 N3 O6 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 3,5-Pyridinedicarboxylic acid','2-cyano-1,4-dihydro-6-methyl-4-(3-nitrophenyl)-','3-methyl 5-(1-methylethyl) ester, (±)-Nilvadipine, CL 287389, Escor, FK 235, FR 34235, Nilvadipine, Nivadil, Nivadip, Nivaldipine, SKF 102362, dl-Nilvadipine |
| InChI formel | InChI=1S/C19H19N3O6/c1-10(2)28-19(24)15-11(3)21-14(9-20)17(18(23)27-4)16(15)12-6-5-7-13(8-12)22(25)26/h5-8,10,16,21H,1-4H3 |
| SMIL | COC(=O)C1=C(NC(=C(C1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-])C(=O)OC(C)C)C)C#N |
| IUPAC navn | 3-O-methyl 5-O-propan-2-yl 2-cyano-6-methyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 385.37 |
| Formel vægt | 385.1274 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?