Få mere at vide
Nilvadipine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491716
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16491716 500 mg
16446436 100 mg
16442167 50 mg
16416028 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16491716 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY14284
MedChemExpress Nilvadipine is a potent calcium channel antagonist, and the IC50 value is around 0.1 nM.
Nilvadipine is a potent calcium channel antagonist, and the IC50 value is around 0.1 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nilvadipine
CAS 75530-68-6
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H19N3O6
Mængde 500 mg
Synonym FK235 FR34235
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (129.75 mM)
SMIL COC(C1=C(C#N)NC(C)=C(C(OC(C)C)=O)C1C2=CC([N+]([O-])=O)=CC=C2)=O
Molekylvægt (g/mol) 385.37
Formel vægt 385.37
Procent renhed 99.79%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation