Få mere at vide
Nilutamide, TRC
Artikelnummer. 30135556
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30135556 2.5 g 2.5g
30009418 10 mg -
30008532 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135556 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN4675002.5G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63612-50-0
Molekylær formel C12 H10 F3 N3 O4
Molekylvægt (g/mol) 317.22
Synonym Nilutamide, 5,5-Dimethyl-3-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]imidazolidine-2,4-dione
IUPAC navn 5,5-dimethyl-3-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]imidazolidine-2,4-dione
SMIL CC1(C)NC(=O)N(C1=O)c2ccc(c(c2)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nilutamide
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C12H10F3N3O4/c1-11(2)9(19)17(10(20)16-11)6-3-4-8(18(21)22)7(5-6)12(13,14)15/h3-5H,1-2H3,(H,16,20)
Formel vægt 317.0623