Få mere at vide
Nilutamide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16466286
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16466286 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 16466286 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13702
MedChemExpress Nilutamide (Nilandron) is a non-steroidal anti-androgen drug proposed in the treatment of metastatic prostatic carcinoma.
Nilutamide (Nilandron) is a non-steroidal anti-androgen drug proposed in the treatment of metastatic prostatic carcinoma.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nilutamide
Fysisk form Solid
CAS 63612-50-0
Farve Yellow
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C12H10F3N3O4
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym Nilandron RU 23908
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 250 mg/mL (788.10 mM)
SMIL O=C1N(C2=CC=C([N+]([O-])=O)C(C(F)(F)F)=C2)C(C(C)(C)N1)=O
Molekylvægt (g/mol) 317.22
Formel vægt 317.22
Procent renhed 98.07%