Få mere at vide
Nilotinib N-Oxide, TRC
Artikelnummer. 30470702
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30470702 2.5 mg
30470015 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30470702 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN4653102.5MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1246817-85-5
Molekylær formel C28 H22 F3 N7 O2
Molekylvægt (g/mol) 545.52
Synonym Benzamide, 4-methyl-N-[3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[[4-(1-oxido-3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]-
IUPAC navn 4-methyl-N-[3-(4-methylimidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[[4-(1-oxidopyridin-1-ium-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]benzamide
SMIL Cc1cn(cn1)c2cc(NC(=O)c3ccc(C)c(Nc4nccc(n4)c5ccc[n+]([O-])c5)c3)cc(c2)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nilotinib pyridinyl-N-oxide
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C28H22F3N7O2/c1-17-5-6-19(10-25(17)36-27-32-8-7-24(35-27)20-4-3-9-38(40)15-20)26(39)34-22-11-21(28(29,30)31)12-23(13-22)37-14-18(2)33-16-37/h3-16H,1-2H3,(H,34,39)(H,32,35,36)
Formel vægt 545.1787
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.