missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Nilotinib N-Oxide, TRC

Artikelnummer. 30470015
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30470015 25 mg
30470702 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30470015 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN46531025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1246817-85-5
Molekylær formel C28 H22 F3 N7 O2
Molekylvægt (g/mol) 545.52
Synonym Benzamide, 4-methyl-N-[3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[[4-(1-oxido-3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]-
IUPAC navn 4-methyl-N-[3-(4-methylimidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[[4-(1-oxidopyridin-1-ium-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]benzamide
SMIL Cc1cn(cn1)c2cc(NC(=O)c3ccc(C)c(Nc4nccc(n4)c5ccc[n+]([O-])c5)c3)cc(c2)C(F)(F)F

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Nilotinib pyridinyl-N-oxide
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C28H22F3N7O2/c1-17-5-6-19(10-25(17)36-27-32-8-7-24(35-27)20-4-3-9-38(40)15-20)26(39)34-22-11-21(28(29,30)31)12-23(13-22)37-14-18(2)33-16-37/h3-16H,1-2H3,(H,34,39)(H,32,35,36)
Formel vægt 545.1787
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.