Få mere at vide
Nilotinib, MedChemExpress
Beskrivelse
Nilotinib is an orally available Bcr-Abl tyrosine kinase inhibitor with antineoplastic activity.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nilotinib |
| CAS | 641571-10-0 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C28H22F3N7O |
| Mængde | 200 mg |
| Synonym | AMN107 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble or slightly soluble) |
| SMIL | O=C(NC1=CC(C(F)(F)F)=CC(N2C=NC(C)=C2)=C1)C3=CC=C(C)C(NC4=NC=CC(C5=CC=CN=C5)=N4)=C3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 529.52 |
| Vis mere |