Få mere at vide
Nilotinib Hydrochloride Monohydrate, Mikromol™
Beskrivelse
Nilotinib Hydrochloride Monohydrate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nilotinib Hydrochloride Monohydrate |
| CAS | 923288-90-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Nilotinib Hydrochloride Monohydrate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C28 H22 F3 N7 O . Cl H . H2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Benzamide, 4-methyl-N-[3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]-, hydrochloride, hydrate (1:1:1), Nilotinib monohydrochloride monohydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C28H22F3N7O.ClH.H2O/c1-17-5-6-19(10-25(17)37-27-33-9-7-24(36-27)20-4-3-8-32-14-20)26(39)35-22-11-21(28(29,30)31)12-23(13-22)38-15-18(2)34-16-38;;/h3-16H,1-2H3,(H,35,39)(H,33,36,37);1H;1H2 |
| SMIL | O.Cl.Cc1cn(cn1)c2cc(NC(=O)c3ccc(C)c(Nc4nccc(n4)c5cccnc5)c3)cc(c2)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 4-methyl-N-[3-(4-methylimidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-pyridin-3-ylpyrimidin-2-yl)amino]benzamide;hydrate;hydrochloride |
| Vis mere |