Få mere at vide
Nilotinib-d6, TRC
Spécification
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | Nilotinib methylphenyl-d6 |
| CAS | 1268356-17-7 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C28 2H6 H16 F3 N7 O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 4-Methyl-N-[3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]benzamide-d6, AMN 107-d6, Tasigna-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C28H22F3N7O/c1-17-5-6-19(10-25(17)37-27-33-9-7-24(36-27)20-4-3-8-32-14-20)26(39)35-22-11-21(28(29,30)31)12-23(13-22)38-15-18(2)34-16-38/h3-16H,1-2H3,(H,35,39)(H,33,36,37)/i1D3,5D,6D,10D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c(c(Nc2nccc(n2)c3cccnc3)c([2H])c1C(=O)Nc4cc(cc(c4)C(F)(F)F)n5cnc(C)c5)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 2,3,6-trideuterio-N-[3-(4-methylimidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]-5-[(4-pyridin-3-ylpyrimidin-2-yl)amino]-4-(trideuteriomethyl)benzamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 535.55 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?