missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Nilotinib-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nilotinib imidazol-methyl-d3 |
| CAS | 1215678-43-5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C28 2H3 H19 F3 N7 O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 4-Methyl-N-[3-(4-(methyl-d3)-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]benzamide, AMN 107-d3, Tasigna-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C28H22F3N7O/c1-17-5-6-19(10-25(17)37-27-33-9-7-24(36-27)20-4-3-8-32-14-20)26(39)35-22-11-21(28(29,30)31)12-23(13-22)38-15-18(2)34-16-38/h3-16H,1-2H3,(H,35,39)(H,33,36,37)/i2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])c1cn(cn1)c2cc(NC(=O)c3ccc(C)c(Nc4nccc(n4)c5cccnc5)c3)cc(c2)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 4-methyl-3-[(4-pyridin-3-ylpyrimidin-2-yl)amino]-N-[3-[4-(trideuteriomethyl)imidazol-1-yl]-5-(trifluoromethyl)phenyl]benzamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 532.53 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?