Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Nilotinib
Artikelnummer. 15851032 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15851032 250 mg 250mg
15841032 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15851032 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 462372500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 641571-10-0 | C28H22F3N7O | 529.53 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 641571-10-0
Molekylær formel C28H22F3N7O
Molekylvægt (g/mol) 529.53
InChI nøgle HHZIURLSWUIHRB-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 4-methyl-N-[3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluormethyl)phenyl]-3-{[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino}benzamid
SMIL CC1=CN(C=N1)C1=CC(NC(=O)C2=CC=C(C)C(NC3=NC=CC(=N3)C3=CC=CN=C3)=C2)=CC(=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nilotinib
Mængde 250 mg
Formel vægt 529.52