Få mere at vide
Nile Red, TRC
Artikelnummer. 30134657
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134657 25 mg
30008123 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134657 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN46421825MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7385-67-3
Molekylær formel C20H18N2O2
Molekylvægt (g/mol) 318.37
Synonym 9-(Diethylamino)-5H-benzo[a]phenoxazin-5-one, A 84655, Nile Blue A Oxazone, Phenoxazone 9
IUPAC navn 9-(diethylamino)benzo[a]phenoxazin-5-on
SMIL BrCC1=CC(I)=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nile Red
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C20H18N2O2/c1-3-22(4-2)13-9-10-16-18(11-13)24-19-12-17(23)14-7-5-6-8-15(14)20(19)21-16/h5-12H,3-4H2,1-2H3
Formel vægt 318.1368