Få mere at vide
Nile red, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11492502 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11492502 500 mg
11482502 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11492502 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215174490
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 7385-67-3
Molekylær formel C20H18N2O2
Molekylvægt (g/mol) 318.38
MDL nummer MFCD00011639
InChI nøgle VOFUROIFQGPCGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym Nile Blue A Oxazone, 9-Diethylamino-5H-benzo[a]phenoxazine-5-one
PubChem CID 65182
ChEBI CHEBI:52169
IUPAC navn 8-(diethylamino)-12H-10-oxa-5-azatetraphen-12-on
SMIL CCN(CC)C1=CC=C2N=C3C(OC2=C1)=CC(=O)C1=CC=CC=C31
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nile red
Navn note Bestemmelse af lipider, farvning af hele vævet
Formel vægt 318.4
Farve Grøn
Mængde 500 mg
Fysisk form Pulver