Få mere at vide
Nile Red Fluorescerende farve til intracellulære lipiddråber. MP Biomedicals
Artikelnummer. 11472502 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11472502 50 mg 50mg
1 options
Artikelnummer. 11472502 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215174450
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    445.00 DKK
    423.14 DKK / 50mg
    Spare 21.86 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nile Red
Navn note Fluorescerende farvning for intracellulære lipiddråber.
CAS 7385-67-3
Molekylær formel C20H18N2O2
MDL nummer MFCD00011639
Synonym Nile Blue A Oxazone, 9-diethylamino-5H-benzo-alpha-phenoxazine-5-one
InChI nøgle VOFUROIFQGPCGE-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCN(CC)C1=CC=C2N=C3C(OC2=C1)=CC(=O)C1=CC=CC=C31
IUPAC navn 9-(diethylamino)benzo[a]phenoxazin-5-on
Molekylvægt (g/mol) 318.38
PubChem CID 65182
ChEBI CHEBI:52169
Formel vægt 318.4