Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Nilrød 99 %
Artikelnummer. p-172452 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
Artikelnummer. 10464311
Brand: Thermo Scientific Chemicals 415711000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7385-67-3 | C20H18N2O2 | 318.38 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7385-67-3
Molekylær formel C20H18N2O2
Molekylvægt (g/mol) 318.38
MDL nummer MFCD00011639
InChI nøgle VOFUROIFQGPCGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym Nile blue A oxazone
PubChem CID 65182
ChEBI CHEBI:52169
SMIL CCN(CC)C1=CC=C2N=C3C(OC2=C1)=CC(=O)C1=CC=CC=C31
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nile Red
Smeltepunkt 203.0°C to 205.0°C
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 99%
Beilstein 27, II, 468
Merck Index 15, 6628
Opløselighedsinformation Solubility in water: almost insoluble. Other solubilities: soluble in acetone, acetonitrile, chloroform, thf,, ethanol, dmso, cs2, benzene, nitrobenzene, pyridin, e, hexane, diethyl ether
Infrarødt spektrum Authentic
IUPAC navn 9-(diethylamino)benzo[a]phenoxazin-5-on
Formel vægt 318.38
Procent renhed 99%
Grad Ren
Emballage Glasflaske
UV_Vis 98.5% min.
UV-spektrometri Complies
Farve Rødbrun til rød
Mængde 100 mg
Fysisk form Pulver