Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Nile Red, 99%, ren
Artikelnummer. 10464311 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10464311 100 mg Glasflaske 100mg
10658904 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10464311 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 415711000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1141.81 DKK
    1026.65 DKK / 100mg
    Spare 115.16 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7385-67-3 | C20H18N2O2 | 318,38 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7385-67-3
Molekylær formel C20H18N2O2
Molekylvægt (g/mol) 318.38
MDL nummer MFCD00011639
InChI nøgle VOFUROIFQGPCGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym Nile blue A oxazone
PubChem CID 65182
ChEBI CHEBI:52169
SMIL CCN(CC)C1=CC=C2N=C3C(OC2=C1)=CC(=O)C1=CC=CC=C31
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nile Red
Smeltepunkt 203,0 °C til 205,0 °C
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 99%
UV_Vis 98,5% min.
UV-spektrometri Følger
Beilstein 27, II, 468
Merck Index 15, 6628
Farve Rødbrun til rød
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: næsten uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i acetone, acetonitril, chloroform, thf, ethanol, dmso, cs2, benzen, nitrobenzen, pyridin, e, hexan, diethylether
Mængde 100 mg
Fysisk form Pulver
IUPAC navn 9-(diethylamino)benzo[a]phenoxazin-5-on
Formel vægt 318.38
Procent renhed 99%
Grad Ren