Få mere at vide
Nilblå A (teknisk kvalitet), TRC
Artikelnummer. 30137189
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137189 5 g
30136500 10 g
30008515 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137189 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN4642135G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3625-57-8
Molekylær formel 2 C20 H20 N3 O . O4 S
Molekylvægt (g/mol) 732.85
Synonym Nile Blue A
IUPAC navn (5-aminobenzo[a]phenoxazin-9-ylidene)-diethylazanium; sulfat
SMIL CC[N+](=C1C=CC2=Nc3c(OC2=C1)cc(N)c4ccccc34)CC.CC[N+](=C5C=CC6=Nc7c(OC6=C5)cc(N)c8ccccc78)CC.[O-]S(=O)(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nile Blue sulfate
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/2C20H19N3O.H2O4S/c2*1-3-23(4-2)13-9-10-17-18(11-13)24-19-12-16(21)14-7-5-6-8-15(14)20(19)22-17;1-5(2,3)4/h2*5-12,21H,3-4H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)
Formel vægt 732.273