Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nile Blue A
Product Code. 11493387
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11493387 25 g 25g
11483387 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11493387 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. A17174.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    693.60 DKK
    562.65 DKK / 25g
    Spare 130.95 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 3625-57-8 | C40H40N6O6S | 732,84 g/mol
Anvendes til fremstilling af en amperometrisk glukosesensor. Kan også anvendes i Lillie og Fullmer-metoden til farvning og skelnen mellem melaniner og lipofusciner i paraffinsnit af dyrevæv; Lillie og Fuller metode til fedtsyrer/lipider ved hjælp af frosne dele af fedtlever og avocado.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anvendes til fremstilling af en amperometrisk glukosesensor. Kan også anvendes i Lillie og Fullmer-metoden til farvning og skelnen mellem melaniner og lipofusciner i paraffinsnit af dyrevæv; Lillie og Fuller metode til fedtsyrer/lipider ved hjælp af frosne dele af fedtlever og avocado.
Opløselighed Opløseligt i ethanol og vand
(50 g/L) ved 25 C.°
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt forseglet og opbevares køligt, tørt på et godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3625-57-8
Molekylær formel C40H40N6O6S
Molekylvægt (g/mol) 732.84
MDL nummer MFCD00064529
InChI nøgle QIRDPEPUXNCOLD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19256
IUPAC navn [9-(diethylamino)benzo[a]phenoxazin-5-yliden]azanium;sulfat
SMIL CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)N=C3C4=CC=CC=C4C(=[NH2+])C=C3O2.CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)N=C3C4=CC=CC=C4C(=[NH2+])C=C3O2.[O-]S(=O)(=O)[O-]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Nile Blue A
Smeltepunkt >300 °C (dekomponering)
Synonym C.I. 51180; Basic Blue 12
Opløselighedsinformation Opløselig i ethanol og vand (50 g/L) ved 25 °C.
Mængde 25 g
Formel vægt 732.84