Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Nile Blue A
Artikelnummer. 11483387
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11483387 5 g 5g
11493387 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11483387 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A17174.06
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 3625-57-8 | C40H40N6O6S | 732,84 g/mol
Anvendes til fremstilling af en amperometrisk glukosesensor. Kan også anvendes i Lillie og Fullmer-metoden til farvning og skelnen mellem melaniner og lipofusciner i paraffinsnit af dyrevæv; Lillie og Fuller metode til fedtsyrer/lipider ved hjælp af frosne dele af fedtlever og avocado.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anvendes til fremstilling af en amperometrisk glukosesensor. Kan også anvendes i Lillie og Fullmer-metoden til farvning og skelnen mellem melaniner og lipofusciner i paraffinsnit af dyrevæv; Lillie og Fuller metode til fedtsyrer/lipider ved hjælp af frosne dele af fedtlever og avocado.
Opløselighed Opløseligt i ethanol og vand
(50 g/L) ved 25 C.°
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt forseglet og opbevares køligt, tørt på et godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3625-57-8
Molekylær formel C40H40N6O6S
Molekylvægt (g/mol) 732.84
MDL nummer MFCD00064529
InChI nøgle QIRDPEPUXNCOLD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19256
IUPAC navn [9-(diethylamino)benzo[a]phenoxazin-5-yliden]azanium;sulfat
SMIL CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)N=C3C4=CC=CC=C4C(=[NH2+])C=C3O2.CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)N=C3C4=CC=CC=C4C(=[NH2+])C=C3O2.[O-]S(=O)(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nile Blue A
Smeltepunkt >300 °C (dekomponering)
Synonym C.I. 51180, Basic Blue 12
Opløselighedsinformation Opløselig i ethanol og vand (50 g/L) ved 25 °C.
Mængde 5 g
Formel vægt 732.84