Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Nile Blue A, ren, certificeret
Artikelnummer. 10791822 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10791822 10 g Glasflaske 10g
10606124 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10791822 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 415690100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    316.42 DKK
    284.65 DKK / 10g
    Spare 31.77 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 3625-57-8 | C40H40N6O6S | 732,84 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3625-57-8
Molekylær formel C40H40N6O6S
Molekylvægt (g/mol) 732.84
MDL nummer MFCD00064529
InChI nøgle QIRDPEPUXNCOLD-UHFFFAOYSA-N
Synonym Nile blue sulfate, C.I. 51180
PubChem CID 19256
IUPAC navn [9-(diethylamino)benzo[a]phenoxazin-5-yliden]azanium;sulfat
SMIL CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)N=C3C4=CC=CC=C4C(=[NH2+])C=C3O2.CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)N=C3C4=CC=CC=C4C(=[NH2+])C=C3O2.[O-]S(=O)(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nile Blue A
Navn note Pure
Absorptionsforhold 1.01 til 1.16
Farvestofindhold 70% min.
Infrarødt spektrum Autentisk
Lambda Max 635 til 646 nm
Emballage Glasflaske
Beilstein 27, 404
Farve Sort til Grøn
Mængde 10 g
Fysisk form Pulver
Formel vægt 732.87
Grad Ren