Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Nile Blue A, ren, certificeret
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nile Blue A |
| Navn note | Pure |
| Absorptionsforhold | 1.01 til 1.16 |
| Farvestofindhold | 70% min. |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Lambda Max | 635 til 646 nm |
| Emballage | Glasflaske |
| Beilstein | 27, 404 |
| Farve | Sort til Grøn |
| Mængde | 50 g |
| Vis mere |