Få mere at vide
Tocris Bioscience™ NIKi
Beskrivelse
NIKi is a potent inhibitor of NF-κB-inducing kinase (NIK) activity (IC50 = 20 nM).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[3-[2-Amino-5-(2-methoxyethoxy)-4-pyrimidinyl]-1H-indol-5-yl]-2-methyl-3-butyn-2-ol |
| CAS | 1202763-91-4 |
| Mængde | 10 mg |
| Mål | NIK/MAP3K14 |
| Molekylær formel | C20H22N4O3 |
| Renhed | 0.98 |