Få mere at vide
Nikethamide, Mikromol™
Artikelnummer. 18062370
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
18062370 500 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18062370 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0627.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Nikethamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nikethamide
CAS 59-26-7
Analyt- eller komponentnavne Nikethamide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H14 N2 O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Nikethamide
InChI formel InChI=1S/C10H14N2O/c1-3-12(4-2)10(13)9-6-5-7-11-8-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3
SMIL CCN(CC)C(=O)c1cccnc1
IUPAC navn N,N-diethylpyridin-3-carboxamid
Molekylvægt (g/mol) 178.23
Mængde 500 mg
Formel vægt 178,1106 g/mol