Få mere at vide
Nikethamide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16442329
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16442329 1 g
1 options
Artikelnummer. 16442329 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1280
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress Nikethamide, one of the respiratory central stimulants, has the potential for respiratory failure research.
Nikethamide, one of the respiratory central stimulants, has the potential for respiratory failure research.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nikethamide
CAS 59-26-7
Farve Colorless
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C10H14N2O
Mængde 1 g
Synonym N,N-Diethylnicotinamide
Opløselighedsinformation H2O : ≥ 50 mg/mL (280.54 mM) ∣DMSO : ≥ 1 mg/mL (5.61 mM)
SMIL O=C(C1=CC=CN=C1)N(CC)CC
Molekylvægt (g/mol) 178.23
Formel vægt 178.23
Procent renhed 98.2%
Grad Research
Fysisk form Liquid