Få mere at vide
Nikethamide, LoGiCal
Artikelnummer. 30457790
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30457790 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30457790 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0627.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nikethamide
CAS 59-26-7
Analyt- eller komponentnavne Nikethamide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H14 N2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Nikethamide
InChI formel InChI=1S/C10H14N2O/c1-3-12(4-2)10(13)9-6-5-7-11-8-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Løsningstype Fedt
SMIL CCN(CC)C(=O)c1cccnc1
IUPAC navn N,N-diethylpyridin-3-carboxamid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 178.23
Mængde 10 mg
Formel vægt 178,1106 g/mol