Få mere at vide
NIK SMI1, MedChemExpress
Beskrivelse
NIK SMI1 is a potent, selective NF-κB inducing kinase (NIK) inhibitor, which inhibits NIK-catalyzed hydrolysis of ATP to ADP with IC50 of 0.23±0.17 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | NIK SMI1 |
| CAS | 1660114-31-7 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H19N3O4 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 125 mg/mL (342.11 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(N)C1=NC(C2=CC=CC(C#C[C@]3(O)CCN(C)C3=O)=C2)=CC(OC)=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 365.38 |
| Formel vægt | 365.38 |
| Vis mere |