Få mere at vide
NIH-12848, MedChemExpress
Artikelnummer. 16469886
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16469886 50 mg -
16463358 10 mg 10mg
16426087 5 mg -
16424606 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16469886 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101423
MedChemExpress NIH-12848 is a putative phosphatidylinositol 5-phosphate 4-kinase γ (PI5P4Kγ) inhibitor with an IC50 of 1 μM.
NIH-12848 is a putative phosphatidylinositol 5-phosphate 4-kinase γ (PI5P4Kγ) inhibitor with an IC50 of 1 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale NIH-12848
CAS 959551-10-1
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H14F3N3S
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (259.46 mM)
SMIL FC(C1=CC=CC=C1C2=NC(NCC3=CC=CS3)=C4C=CC=CC4=N2)(F)F
Molekylvægt (g/mol) 385.41
Formel vægt 385.41
Procent renhed 98.06%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation