Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Nigrosin, ren, vandopløselig, biologisk farve med høj renhed
Artikelnummer. 10511641 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10511641 25 g Glasflaske 25g
10219703 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10511641 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 189480250
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 8005-03-6 | C22H14N6Na2O9S2 | 616.49 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8005-03-6
Molekylær formel C22H14N6Na2O9S2
Molekylvægt (g/mol) 616.49
MDL nummer MFCD00044681
InChI nøgle HKBVRFLHNUEVRO-HMDKGIQMSA-L
Synonym Acid Black 2, C.I. 50420
PubChem CID 44134531
IUPAC navn dinatrium;4-amino-3-[(4-nitrophenyl)diazenyl]-5-oxo-6-(phenylhydrazinyliden)naphthalen-2,7-disulfonat
SMIL C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=C(C(=C3C2=O)N)N=NC4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nigrosine
Navn note Water soluble, Pure
Beilstein 12, 130
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
Infrarødt spektrum Authentic
Grad Ren
Emballage Glasflaske
UV-spektrometri Complies
Farve Sort
Mængde 25 g
Fysisk form Krystallinsk pulver