Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Nigrosin, ren, vandopløselig
Artikelnummer. 10321161 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10321161 500 g Glasflaske 500g
10177370 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10321161 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 415685000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 8005-03-6 | C22H14N6Na2O9S2 | 616,49 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8005-03-6
Molekylær formel C22H14N6Na2O9S2
Molekylvægt (g/mol) 616.49
MDL nummer MFCD00044681
InChI nøgle HKBVRFLHNUEVRO-HMDKGIQMSA-L
Synonym Acid Black 2, C.I. 50420
PubChem CID 44134531
IUPAC navn dinatrium;4-amino-3-[(4-nitrophenyl)diazenyl]-5-oxo-6-(phenylhydrazinyliden)naphthalen-2,7-disulfonat
SMIL C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=C(C(=C3C2=O)N)N=NC4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nigrosine
Navn note øve.
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
UV-spektrometri Følger
Farve Sort til Sort/Rød
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig.
Mængde 500 g
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Grad Ren