Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Nigrosin, ren, vandopløselig
Artikelnummer. 10177370 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10177370 100 g Glasflaske 100g
10321161 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10177370 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 415681000
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 8005-03-6 | C22H14N6Na2O9S2 | 616.49 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 8005-03-6
Molekylær formel C22H14N6Na2O9S2
Molekylvægt (g/mol) 616.49
MDL nummer MFCD00044681
InChI nøgle HKBVRFLHNUEVRO-HMDKGIQMSA-L
Synonym Acid Black 2, C.I. 50420
PubChem CID 44134531
IUPAC navn dinatrium;4-amino-3-[(4-nitrophenyl)diazenyl]-5-oxo-6-(phenylhydrazinyliden)naphthalen-2,7-disulfonat
SMIL C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=C(C(=C3C2=O)N)N=NC4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Nigrosine
Navn note pract.
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
Infrarødt spektrum Authentic
Grad Ren
Emballage Glasflaske
UV-spektrometri Complies
Farve Sort til Sort/Rød
Mængde 100 g
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.