Få mere at vide
Nigrosins vandopløselige
Description
Det bruges som en almindelig biologisk farve for væv og celler. Anvendes til fremstilling af blæk og skosværte og til farvning af læder, træ, tekstiler og plast. Den rå blanding af nigrosinhydrochlorider (Phenol Black L) bruges til at farve phenolharpikser. Baser bruges til at lave trykfarver og til at farve plast. Det finder sin anvendelse i Dorners sporefarvning, som en negativ farve i stedet for indisk blæk til spirokæter, bakterier, protozoer og svampe. Det bruges også til at blande harpikser, herunder phenolharpikser, styrener, polyamider og urinstofharpikser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det bruges som en almindelig biologisk farve til væv og celler. Anvendes til fremstilling af blæk og skosværte og til farvning af læder, træ, tekstiler og plast. Den rå blanding af nigrosinhydrochlorider (Phenol Black L) bruges til at farve phenolharpikser. Baser bruges til at lave trykfarver og til at farve plast. Det finder sin anvendelse i ′Dorners sporefarvning, som en negativ farve i stedet for indisk blæk til spiroketter, bakterier, protozoer og svampe. Det bruges også til at blande harpikser, herunder phenolharpikser, styrener, polyamider og urinstofharpikser.
Opløselighed
Opløseligt i vand, ethanol, olie, nigrosiner og fedt.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Nigrosin |
| Navn note | Vandopløseligt |
| Mængde | 100 g |