Få mere at vide
Nigrosin, alcohol soluble
Artikelnummer. 15463809
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15463809 100 g 100g
15453809 25 g 25g
15473809 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15463809 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61186.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 11099-03-9 | C8H19ClN2O | 194.703 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 11099-03-9
Molekylær formel C8H19ClN2O
Molekylvægt (g/mol) 194.703
MDL nummer MFCD00149005
InChI nøgle GBPWTMZRCAESKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym Solvent Black 5; C.I. 50415
PubChem CID 19828004
IUPAC navn 2-amino-N,N-dipropylacetamid;hydrochlorid
SMIL CCCN(CCC)C(=O)CN.Cl
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Nigrosin
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol
Farve Sort
Mængde 100 g
Fysisk form Pulver
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.