Få mere at vide
Nigrosin, alcohol soluble
Artikelnummer. 15453809
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15453809 25 g 25g
15463809 100 g 100g
15473809 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15453809 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61186.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 11099-03-9 | C8H19ClN2O | 194.703 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 11099-03-9
Molekylær formel C8H19ClN2O
Molekylvægt (g/mol) 194.703
MDL nummer MFCD00149005
InChI nøgle GBPWTMZRCAESKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym Solvent Black 5; C.I. 50415
PubChem CID 19828004
IUPAC navn 2-amino-N,N-dipropylacetamid;hydrochlorid
SMIL CCCN(CCC)C(=O)CN.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nigrosin
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol
Farve Sort
Mængde 25 g
Fysisk form Pulver