Få mere at vide
Berthold Technologies NightSHADE Evo LB 985N in vivo billeddannelsessystem til planter
Artikelnummer. 31777401 Shop alle Berthold Technologies produkter
Skift visning
Til brug med (applikation):
Plante-in vivo-billeddannelse
Artikelnummer. Til brug med (applikation)
31777401 Plante-in vivo-billeddannelse
1 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 31777401 Leverandør Berthold Technologies Leverandørnr. 7303710
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Modulært, brugervenligt optisk billeddannelsessystem til in vivo planteanalyse samt luminescens- og fluorescensovervågning.
  • Bagbelyst (bagbelyst) CCD-kamera med høj kvanteeffektivitet over det synlige til nær-infrarøde område
  • Nedkøling op til -100 °C (delta) for at reducere baggrunden og forbedre følsomheden under lange eksponeringstider
  • Kameramonteringsmuligheder: topview eller lateral (sideview)
  • Sidevisning understøtter billeddannelse af opretstående frøplanter i naturlig lodret orientering
  • Temperaturstyret bundplade kan justeres fra 15 til 30 °C
  • To LED-paneler med fire farver hver
  • Individuel kontrol af LED-intensitet og varighed for dagslyssimulering med spektrale og intensitetsgradienter
  • Kompatibel med eksterne miljøkamre til fugtighedskontrol
  • Lystætte porte til lysledere, kabler eller rør
  • Flere eksempler på tabeller tilgængelige
  • Drejeskivemulighed til uovervåget behandling af flere prøver
  • Antikondensationsbord til op til 9 petriskåle med temperaturkontrol og cirkulær luftstrøm for at forhindre kondens på låget
Applikationer
  • Studier af protein-protein interaktioner
  • Analyse af døgnrytme
  • Spændingsovervågning
  • Patogenovervågning
Tekniske data
Type Billedbehandlingssystem
Farve Lysegrå
Til brug med (applikation) Plante-in vivo-billeddannelse
Spænding 110/240 V
Højde (metrisk) 920 mm
Bredde (metrisk) 600 mm
Vægt (metrisk) 45 kg