Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Nigericin sodium salt
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18722774
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18722774 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18722774 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4312/10
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Selective K+ ionophore
Potassium ionophore, exchanges K+ for H+ across biological membranes, in a similar manner to Valinomycin (Cat. No. 3373). Stimulates mitochondral ATPase activity and disrupts membrane potential. Also acts as an ionophore for Pb2+ with no activity with other divalent cations. Antibiotic derived from Streptomyces hygroscopius.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nigericin sodium salt
CAS 28643-80-3
Mængde 10 mg
Molekylær formel C40H67NaO11
Formel vægt 746.94
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 746.955